Merck
PHL89772
Pyrogallol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,2,3-Trihydroxybenzen, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogalussäure
Größe auswählen
100 MG
244,00 €
244,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
244,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
Beilstein:
907431
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
244,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 167.7 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
bp
309 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
133-134 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChIKey
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)