Merck
PHL86417
Praeruptorin E
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Praeruptorin G
Größe auswählen
10 MG
362,00 €
362,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
362,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
362,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@H](OC(CC(C)C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C24H28O7/c1-7-14(4)23(27)30-22-21(29-18(26)12-13(2)3)19-16(31-24(22,5)6)10-8-15-9-11-17(25)28-20(15)19/h7-11,13,21-22H,12H2,1-6H3/b14-7-/t21-,22-/m0/s1
InChIKey
UFUVJROSOIXJGR-WLISBCLRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)