Merck
PHL83481
Bavachalkon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Broussochalkon B
Größe auswählen
10 MG
477,00 €
477,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
477,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
477,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1c(cc(c(c1)O)C(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-7-15-11-17(20(24)12-19(15)23)18(22)10-6-14-4-8-16(21)9-5-14/h3-6,8-12,21,23-24H,7H2,1-2H3/b10-6+
InChIKey
BLZGPHNVMRXDCB-UXBLZVDNSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)