Merck
PHL86290
13-Hydroxylupanin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
13-Hydroxy-2-oxospartein
Größe auswählen
5 MG
1.060,00 €
1.060,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
1.060,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.060,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H](C1)CCN2[C@]1([H])[C@@]3([H])C[C@](C2)([H])[C@@](N4C3)([H])CCCC4=O
InChI
1S/C15H24N2O2/c18-12-4-5-16-8-10-6-11(14(16)7-12)9-17-13(10)2-1-3-15(17)19/h10-14,18H,1-9H2
InChIKey
JVYKIBAJVKEZSQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)