Merck
PHL85774
Solanidin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3β)-Solanid-5-en-3-ol, Solatubin
Größe auswählen
5 MG
372,00 €
372,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
372,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H43NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
372,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)N2C1
InChI
1S/C27H43NO/c1-16-5-8-23-17(2)25-24(28(23)15-16)14-22-20-7-6-18-13-19(29)9-11-26(18,3)21(20)10-12-27(22,25)4/h6,16-17,19-25,29H,5,7-15H2,1-4H3/t16-,17+,19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChIKey
JVKYZPBMZPJNAJ-OQFNDJACSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)