Merck
Z184977
Sigma-Aldrich
Ampullen mit Bruchkerbe
clear glass, volume 5 mL
Synonym(e):
176779
Größe auswählen
1 PKG
117,00 €
117,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
117,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121807
NACRES:
NB.43
117,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
clear glass
Verpackung
pkg of 144 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON®
Volumen
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Hermetisch dichter Behälter durch Zuschmelzen des Einlass beim Ausziehen mittig oder an der Spitze. Hergestellt aus WHEATON® 51 Borsilikatglas, ein Typ 1 Glas, wie im Arzneibuch der USA festgelegt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
  • Can be used in gas phase of liquid nitrogen
  • Excellent for biological product preservation
  • Allows storage at low temperatures
  • Pre-scored ampules to eliminate filing
  • Stems can be pulled or tip sealed
  • Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)