Merck
PHL85760
Nepodin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-Acetyl-1,8-dihydroxy-3-methylnaphthalin, 1-(1,8-Dihydroxy-3-methyl-2-naphthalinyl)-ethanon, Dianellidin, Musizine
Größe auswählen
5 MG
356,00 €
356,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
356,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
356,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OC1=C(C(C)=O)C(C)=CC2=CC=CC(O)=C21
InChI
1S/C13H12O3/c1-7-6-9-4-3-5-10(15)12(9)13(16)11(7)8(2)14/h3-6,15-16H,1-2H3
InChIKey
DMLHPCALHMPJHS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)