Merck
PHL85747
Glucolimnanthin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
m-Methoxyglucotropaeolin Kaliumsalz, Kalium-m-methoxybenzylglucosinolat
Größe auswählen
5 MG
356,00 €
356,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
356,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20KNO10S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.55
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
356,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=Cc2cc(ccc2)OC)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H21NO10S2.K/c1-24-9-4-2-3-8(5-9)6-11(16-26-28(21,22)23)27-15-14(20)13(19)12(18)10(7-17)25-15;/h2-6,10,12-20H,7H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t10-,12-,13+,14-,15+;/m1./s1
InChIKey
ZJQZGEHWEPCOAP-CPPSCNBISA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)