Merck
PHL84250
(+)-Peucedanol
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
597,00 €
597,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
597,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.27
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
597,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[o]1c2c(cc[c]1=O)cc(c(c2)O)C[C@@H](O)C(O)(C)C
InChI
1S/C14H16O5/c1-14(2,18)12(16)6-9-5-8-3-4-13(17)19-11(8)7-10(9)15/h3-5,7,12,15-16,18H,6H2,1-2H3/t12-/m1/s1
InChIKey
WRTWKAQFZYXAEJ-GFCCVEGCSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)