Merck
PHL84236
(+)-Marmesin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
5 MG
407,00 €
407,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
407,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
407,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[o]1c2c(cc3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C14H14O4/c1-14(2,16)12-6-9-5-8-3-4-13(15)18-10(8)7-11(9)17-12/h3-5,7,12,16H,6H2,1-2H3/t12-/m0/s1
InChIKey
FWYSBEAFFPBAQU-LBPRGKRZSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)