Merck
PHL84212
N-trans-Feruloyltyramin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Moupinamid, Alfrutamid
Größe auswählen
10 MG
557,00 €
557,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
557,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
557,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(\C=C\C(=O)NCCc2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C18H19NO4/c1-23-17-12-14(4-8-16(17)21)5-9-18(22)19-11-10-13-2-6-15(20)7-3-13/h2-9,12,20-21H,10-11H2,1H3,(H,19,22)/b9-5+
InChIKey
NPNNKDMSXVRADT-WEVVVXLNSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)