Merck
PHL83880
Obtusifolin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2,8-Dihydroxy-1-methoxy-3-methyl-9,10-anthracendion
Größe auswählen
10 MG
457,00 €
457,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
457,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
457,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C(C(C(C(OC)=C(O)C(C)=C2)=C2C3=O)=O)C3=CC=C1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-6-9-12(16(21-2)13(7)18)15(20)11-8(14(9)19)4-3-5-10(11)17/h3-6,17-18H,1-2H3
InChIKey
NYRXUBDGDSRBGB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)