SML0786
Decursin
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(+)-Decursin, (7S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b′]dipyran-7-yl 3-methyl-2-butenoate, 3-Methyl-2-butenoic acid (7S)-7,8-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-pyrano[3,2-g]-1-benzopyran-7-yl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Radix peucedani
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +120 to +160°, c = 0.5 in chloroform-d
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
InChIKey
CUKSFECWKQBVED-INIZCTEOSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research