Merck
PHL89809
Tilirosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Astragalin-6"-trans-p-cumarat, Kaempferol-3-O-β-D-(6″-O-(E)-p-cumaroyl)-glucopyranosid, Potengriffiosid A
Größe auswählen
10 MG
330,00 €
330,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
330,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H26O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
330,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H26O13/c31-16-6-1-14(2-7-16)3-10-22(35)40-13-21-24(36)26(38)27(39)30(42-21)43-29-25(37)23-19(34)11-18(33)12-20(23)41-28(29)15-4-8-17(32)9-5-15/h1-12,21,24,26-27,30-34,36,38-39H,13H2/b10-3+/t21-,24-,26+,27-,30+/m1/s1
InChIKey
DVGGLGXQSFURLP-VWMSDXGPSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)