Wichtige Dokumente
PHL82676
Typhaneosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-[(O-6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[6-deoxy-a-L-mannopyranosyl-(1→6)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, Isorhamnetin-3-(2′′-rhamnosylrutinosid)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O[C@]3([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)O2)=C(C5=CC(OC)=C(O)C=C5)O6)=O)C6=C1
InChI
1S/C34H42O20/c1-10-20(38)24(42)27(45)32(49-10)48-9-18-22(40)26(44)31(54-33-28(46)25(43)21(39)11(2)50-33)34(52-18)53-30-23(41)19-15(37)7-13(35)8-17(19)51-29(30)12-4-5-14(36)16(6-12)47-3/h4-8,10-11,18,20-22,24-28,31-40,42-46H,9H2,1-3H3/t10-,11-,18+,20-,21-,22+,24+,25+,26-,27+,28+,31+,32+,33-,34?/m0/s1
InChIKey
POMAQDQEVHXLGT-QQVXUORWSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)