Wichtige Dokumente
PHL80560
Polyphyllin D
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Paridis saponin I, Paris I, Paris saponin I, Paris saponin Pa, Polyphillin D, Polyphyllin I, Saponin Pa
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C3)C)CO
InChI
1S/C44H70O16/c1-19-8-13-44(53-18-19)20(2)30-27(60-44)15-26-24-7-6-22-14-23(9-11-42(22,4)25(24)10-12-43(26,30)5)55-41-38(59-39-35(51)33(49)31(47)21(3)54-39)36(52)37(29(17-46)57-41)58-40-34(50)32(48)28(16-45)56-40/h6,19-21,23-41,45-52H,7-18H2,1-5H3/t19-,20+
InChIKey
LRRDDWMXYOSKIC-IPKCVOQPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?