Merck
PHL80362
Bacopasaponin C
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Pseudojujubogenin-3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)]-α-L-arabinopyranosid]
Größe auswählen
10 MG
865,00 €
865,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
865,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H74O17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
899.07
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
865,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C/[C@@H]1CO[C@]23C[C@]4(CO2)[C@H](CC[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7OC[C@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]9O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)[C@H]3[C@@]1(C)O
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-17-57-46-19-45(20-58-46)23(37(46)44(22,7)55)8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,45)6)61-40-36(63-38-33(53)31(51)26(16-48)60-38)35(24(49)18-56-40)62-39-34(54)32(52)30(50)25(15-47)59-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H
InChIKey
ZOFQVMPJZHCDBS-MUUHSGPCSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)