Merck
PHL83180
Cubebin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
457,00 €
457,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
457,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.37
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
457,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Beschreibung
mixture of diastereomers
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1OC[C@H](CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)[C@H]1CC4=CC(OCO5)=C5C=C4
InChI
1S/C20H20O6/c21-20-15(6-13-2-4-17-19(8-13)26-11-24-17)14(9-22-20)5-12-1-3-16-18(7-12)25-10-23-16/h1-4,7-8,14-15,20-21H,5-6,9-11H2/t14-,15+,20?/m0/s1
InChIKey
DIYWRNLYKJKHAM-VKWYCSODSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)