Merck
PHL80106
2-Hydroxyethylsalicylat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Ethylenglykol-monosalicylat, Ethylenglykolsalicylat, Salicylsäure-2-hydroxyethylester, Salicylsäure-ethylenglykolester
Größe auswählen
50 MG
221,00 €
221,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
221,00 €
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4COOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
2255685
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
221,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
InChIKey
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
339.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
171 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)