Merck
N0250000
Naproxen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)-propionsäure, (S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthylessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
Beilstein:
3591068
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
naproxen
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChIKey
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Naproxen EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht selektiver Cyclooxygenase (COX-1 und COX-2) Inhibitor.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
D Haupt et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 25(4), 273-284 (1992-12-01)
A column-switching system for fast determination of (R)- and (S)-naproxen in liver microsomes has been developed. The centrifuged sample was injected directly onto a pre-column with octadecylcoated silica. The retained analytes were then directed to an alpha 1-AGP column using
Marta L Capone et al.
Journal of the American College of Cardiology, 45(8), 1295-1301 (2005-04-20)
We investigated the occurrence of pharmacodynamic interaction between low-dose aspirin and naproxen. The uncertainty of cardioprotection by naproxen has encouraged its combination with aspirin in patients with arthritis and cardiovascular disease. The incubation of washed platelets with naproxen for 5
Raffaele Marotta et al.
Water research, 47(1), 373-383 (2012-11-06)
The kinetics of photodegradation of the non steroidal anti-inflammatory drug naproxen (+)-S-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, an emerging organic pollutant, was studied in aqueous solutions under deaerated and aerated conditions. The photolysis experiments were carried out under monochromatic irradiation (λ = 254 nm)
Michela Campolo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(11), 4489-4499 (2013-08-01)
Spinal cord trauma causes loss of motor function that is in part due to the ensuing inflammatory response. Hydrogen sulfide (H2S) is a potent, endogenous anti-inflammatory and neuroprotective substance that has been explored for use in the design of novel
Jenny-Maria Brozinski et al.
Environmental science & technology, 47(1), 342-348 (2012-11-29)
Pharmaceutical residues are ubiquitous in rivers, lakes, and at coastal waters affected by discharges from municipal wastewater treatment plants. In this study, the presence of 17 different pharmaceuticals and six different phase I metabolites was determined in the bile of