Merck
IP336HMSUA
Schwefel in Schweröl, IP 336
Calibration Set A
Größe auswählen
1 KIT
566,00 €
566,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
566,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
566,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set A
Blank, 0.03% (300ppm), 0.05% (500ppm), 0.07% (700ppm, 0.1% (1000ppm). 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)