Merck
GOSU11
Schwefel in synthetischem Diesel
0.1000% (1000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Größe auswählen
100 ML
142,00 €
142,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
142,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
142,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Konzentration
0.1000% (1000 ppm)
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)