Merck
G005698
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 20 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Hinweis zur Analyse
The Ascentis RP-Amide is shown to be suitable for the analysis of fat soluble vitamins, alpha tocopherol (vitamin E) and cholecalciferol (vitamin D3 ).
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Vitamin D3 solution, 1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    (±)-α-Tocopherol, analytical standard
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)