Merck
G004684
HPLC Analysis of Ancymidol Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
agriculture
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Ancymidol
Analytische Säule
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)