Merck
G004398
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIRALPAK AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58150AST)
mobile phase: 10 mM sodium phosphate, pH 6.0
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
sample: luciferin
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)