Merck
LpDNPH S10-Kartusche
S10
Synonym(e):
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
Verpackung
pkg of 1 × 10 ea (21026-U)
Anwendung(en)
environmental
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Design der S10-Kartusche macht den Einsatz im Außendienst und im Labor einfach. Für den Anschluss der Kartusche an die Probennahmepumpe sind wiederverwendbare Adapter erhältlich. Das integrierte Reservoir macht das Anbringen einer Spritze zur Probenentnahme/Elution überflüssig.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)