Merck
BP592
Ribavirin-Unreinheit Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Ribavirin, 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ribavirin
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
InChIKey
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Angaben zum Gen
human ... IMPDH1(3614)
Allgemeine Beschreibung
Analog den Imidazol-Nukleotid-Zwischenprodukten in der Purin-Nukleotid-Biosynthese.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Ribavirin impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ribavirin Powder for Nebuliser Solution
  • Biochem./physiol. Wirkung
    Virostatikum, das gegen eine Vielzahl von humanen Virusinfektionen verwendet wird, insbesondere chronischer Hepatitis C, HIV und Adenovirus. Sein Metabolit Ribavirin-5′-phosphat inhibiert Inosinmonophosphat (IMP)-Dehydrogenase, aber auch viele andere Wirkmechanismen sind durch experimentelle Beweise gestützt.
    Virostatikum, das gegen eine Vielzahl von humanen Virusinfektionen verwendet wird, insbesondere chronischer Hepatitis C, HIV und Adenovirus. Sein Metabolit Ribavirin-5′-phosphat inhibiert Inosinmonophosphat (IMP)-Dehydrogenase.
    Verpackung
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramme
    Health hazard
    Signalwort
    Danger
    H-Sätze
    Gefahreneinstufungen
    Muta. 2 - Repr. 1B
    Lagerklassenschlüssel
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)