Merck
BP1257
Rivastigmin -tartrat (Salz)
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
ENA-713, Ethylmethyl-carbamsäure-3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenylester, N-Ethyl-N-methyl-carbamsäure-3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenylester -tartrat, S-Rivastigmin -tartrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O2 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rivastigmine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
InChIKey
GWHQHAUAXRMMOT-RWALOXMOSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Rivastigmine hydrogen tartrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Rivastigmine Transdermal Patches
  • Rivastigmine Capsules
  • Rivastigmine Oral Solution
  • Biochem./physiol. Wirkung
    Rivastigmin ist ein für die orale Einnahme verfügbarer, hirnpentrierender, reversibler Cholinesterase-Hemmer, der die kognitive Funktion bei Patienten mit Alzheimer- und Parkinson-Krankheit verbessert. Rivastigmin hemmt sowohl die Butyrylcholinesterase als auch die Acetylcholinesterase.
    Rivastigmin ist ein für die orale Einnahme verfügbarer, hirnpentrierender, reversibler Cholinesterase-Hemmer.
    Verpackung
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Piktogramme
    Skull and crossbonesEnvironment
    Signalwort
    Danger
    H-Sätze
    Gefahreneinstufungen
    Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
    Lagerklassenschlüssel
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)