Wichtige Dokumente
22289
Spritzennadeln für das Precision Sampling
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonym(e):
NADELN, SEITL. ÖFFNUNG, FÜR SERIEN A2, C, D, GAS, 3 Stück
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Beschreibung
A-2, C, D
Leistungsmerkmale
point style Side port, taper
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
VICI 943052
Kanüle L × AD × ID
2.0 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volumen
25-10000 μL
Kompatibilität
for use with VICI Series A-2, C, D
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)