BP1086
Ticarcillin-Unreinheit A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[(thiophen-3-yl)-acetyl]-amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure, Decarboxyticarcillin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ticarcillin
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)