Wichtige Dokumente
32523
Flurprimidol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
α-(1-Methylethyl)-α-[4-(trifluormethoxy)-phenyl]-5-pyrimidinmethanol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(C)C(O)(c1ccc(OC(F)(F)F)cc1)c2cncnc2
InChI
1S/C15H15F3N2O2/c1-10(2)14(21,12-7-19-9-20-8-12)11-3-5-13(6-4-11)22-15(16,17)18/h3-10,21H,1-2H3
InChIKey
VEVZCONIUDBCDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Vegetables and fruit samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction, followed by liquid chromatography (LC) coupled to full scan high resolution (Orbitrap) mass spectrometry (full scan HRMS).[1]
- Tea samples by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography–tandem mass spectrometry (GC–MS/MS).[2]
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?