Wichtige Dokumente
90453
3,3′-Thiodipropionsäure
analytical standard
Synonym(e):
Bis-(2-carboxyethyl)-sulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥96.5% (GC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
262.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
128 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)