Merck
89873
Supelco
Glycidylmethacrylat
analytical standard, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
2,3-Epoxypropyl-methacrylat, Glycidyl-methacrylat, Methacrylsäure-2,3-epoxypropylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
Beilstein:
2506
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Enthält
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.447-1.451
n20/D 1.449 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
Dichte
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChIKey
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Empfohlene Produkte
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)