Merck
843272
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 100 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0043272
Synonym(e):
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Verpackung
bottle of 100 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 0043272
Tosoh 43272
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
sulfopropyl phase
Partikelgröße
100 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Kapazität
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Spezifikationen
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physikalische Form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)