814028
TOYOPEARL® SP-550C
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0014028
Synonym(e):
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
SP-550C
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Verpackung
bottle of 250 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 0014028
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
Matrix
methacrylate
Aktive Matrixgruppe
sulfopropyl phase
Partikelgröße
100 μm
Betriebs-pH-Wert
3-11
Kapazität
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
111 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Kompatibilität
mode of use strong cation exchange chromatography
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)