Merck
821876
TSKgel® PWXL-CP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® PW Serie GFC-Vorsäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® PWXL-CP Schutz-Säule, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 21876
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
4 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
mixed
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Guard Column for 7.8mmID TSKgel G3000-G6000PWXL-CP columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Physikalische Form
Shipped in water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)