Merck
808025
TSKgel® GMPWXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
HPLC-Säule TSKgel® GMPWXL, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08025
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
pore diameter (100 - 1000 Å)
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Die Mischbett-Scouting-Säule TSKgel GMPWXL ist für wässrige, wasserlösliche lineare Polymere geeignet. Das Porenvolumen dieser Säule ist kompatibel für Polymere mit einem Molekulargewicht (MW) von 500 bis 8.000.000 Da. Mit TSKgel GMPWXL wird das MW-Profil einer unbekannten Probe schnell kategorisiert, wodurch die am besten geeignete TSKgel PWXL Säule ausgewählt werden kann, um so bei regelmäßigen Analysen die besten Ergebnisse zu erzielen. TSKgel GMPWXL wird auch für die Analyse von Proben mit breiter Molmassenverteilung verwendet.
Physikalische Form
In Wasser transportiert.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)