Merck
819316
TSKgel® SuperAW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® SuperAW3000 HPLC-Säule, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 19316
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
150 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
TSKgel SuperAW3000-Säulen sind mit rigiden, porösen Polymer-Beads bepackt, die in verschiedenen Lösungsmittelsystemen minimales Schrumpfen oder Quellen aufweisen. Sie werden zur Trennung von Polymeren, die in polaren organischen Lösungsmitteln löslich sind, eingesetzt.
Anwendung
Ausschlussgrenze (DMF): Polyethylenoxid 60.000 Da
Physikalische Form
In Wasser transportiert.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)