Merck
GE29-1487-21
Sigma-Aldrich
Superdex® Increase 75
10/300 GL, Cytiva 29-1487-21, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 9 μm avg. part. size
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
glass column
titanium frit
Produktlinie
Superdex®
Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Mol-Gew.
3000-70,000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 29-1487-21
Parameter
<1.6 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
Bettvolumen
~24 mL
Säule L × ID
30 cm × 10 mm
Matrix
polymeric
Durchschnittliche Teilgröße
9 μm
Arbeitsbereich
3-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Unsere neue Generation von Säulen mit der Bezeichnung „Increase“ bietet eine höhere Auflösung und kürzere Laufzeiten als die Vorgängermodelle. Superdex 75 Increase Säulen eignen sich für die präparative Reinigung sowie für die Charakterisierung und Analyse von Proteinen mit Molekulargewichten zwischen Mr. 3,000 und 70,000 wie z. B. rekombinante markierte Proteine.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Mit kleineren, festeren Beads, engerer Partikelgrößenverteilung und höherer Selektivität bieten die Superdex 75 Increase Säulen:
  • Bis zu 50 % höhere Auflösung im Vergleich zum Vorgängermodell Superdex 75, verbesserte Reinheit und Analyseergebnisse.
  • Reduzierung der Laufzeit auf ein Drittel gegenüber dem Vorgängermodell Superdex 75, gleichbleibende Auflösung und schnellere Ergebnisse.
  • Vielseitiger Einsatz in präparativen und analytischen Anwendungen, insbesondere bei rekombinanten markierten Proteinen.
  • Die Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten belastenden Reinigungsvorgängen mit hohem pH-Wert gewährleistet eine lange Lebensdauer der Säule und minimiert die Verschleppung.
  • Höhere chargenübergreifende Konsistenz im Vergleich zum Vorgängermodell Superdex 75.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 - 30 °C aufgewahren (20 % Ethanol)
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.9 °F
Flammpunkt (°C)
40.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)