817500
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Umkehrphasen-HPLC-Säule (polymerbasiert), phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 17500
Kennzeichnungsgrad
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parameter
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
4-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
- Octadecyl-2PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 125 Å.
- Octadecyl-4PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 500 Å.
- Phenyl-5PW-RP-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 1000 Å.
- Octadecyl-NPR-Partikel sind nicht-porös.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)