O7006-1AMP
Oel Referenz-Standard, AOCS Nr. 1
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Synonym(e):
AOCS, AOCS Nr. 1 (RM-1), FAME Mischung RM-1, Öl Referenzstandard, AOCS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
Analyt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)