Merck
816092
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® DEAE-5PW Schutzvorrichtungen und Schutz-Gel-Kits
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
L × ID:
3.5 cm × 10 mm
Partikelgröße:
20 μm
Aktive Matrixgruppe:
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Porengröße:
1000 Å
Matrix:
polymer particle platform
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® DEAE-5PW Schutz-Gel-Kit, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh 16092
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3.5 cm × 10 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
20 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel DEAE-5PW columns
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Komponenten
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
  • Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • Replacement frits
  • Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
  • Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • 2 x 5mL guardgel
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)