Merck
178314
Sigma-Aldrich
N-Amino-phthalimid
technical grade, 90%
Synonym(e):
N,N-Phthaloylhydrazin (asym.)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.15
Beilstein:
383756
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
200-202 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imide
SMILES String
NN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H,9H2
InChIKey
KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Employed in the aziridination of chiral N-enoyl sultams.[1]
Sonstige Hinweise
Remainder phthalhydrazide
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kung-Shou Yang et al.
Organic letters, 4(7), 1107-1109 (2002-04-02)
[reaction: see text] Reaction of various N-enoyl oxazolidinones 5a-f with N-aminophthalimide and lead tetraacetate in the presence of camphor-derived chiral ligands provides the desired N-phthalimidoaziridines 6a-f in good to high enantiomeric excess (67-95% ee) at 0 degrees C within 15
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1074-1074 (1993)