Merck
814451
TSKgel® Boronate-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, m-aminophenyl boronate phase
Synonym(e):
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materialien
glass
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 14451
Parameter
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
>0 °C temperature
Methode(n)
LPLC: suitable
L × ID
1 cm × 8 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
m-aminophenyl boronate phase
Partikelgröße
20 μm
Betriebs-pH-Wert
2-9
Kapazität
40 μmol/mL, resin adsorption capacity (sorbitol)
Trenntechnik
affinity
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Each TSKgel Guardgel Kit contains:
5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent.
Guardgel Kits to protect glass columns also include:
  • column holder
  • glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID
  • 2 external endfittings
  • 2 caps with M6 threads
  • packing adaptor.
Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)