Merck
807646
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Produktbezeichnung
TSKgel® QAE-2SW Guardgel Kit, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L14
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion H2PO4-
Hersteller/Markenname
Tosoh 07646
Parameter
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2.5 cm × 6 mm
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • all hardware is 316 stainless steel
Physikalische Form
Shipped in methanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)