Merck
807166
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® QAE-2SW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L14
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion H2PO4-
Hersteller/Markenname
Tosoh 07166
Parameter
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
TSKgel® QAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the separation and analysis of peptides, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules.
Physikalische Form
Shipped in methanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)