Merck
807124
TSKgel® ODS-120A (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® C18 Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® ODS-120A HPLC-Säule, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh ODS-120A, 07124
Kennzeichnungsgrad
20% Carbon, multilayer, not encapped
Parameter
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
150 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
TSKgel ODS-120A columns use a 150Å pore size silica base support. The silica′s exclusion limit of 10,000 Da makes them a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and environmental samples such as poly-aromatic hydrocarbons. The "A" signifies that the material is not endcapped. For charged samples, the endcapped TSKgel ODS-120T column is a more suitable alternative. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-120A has 120Å nominal pore size.
Physikalische Form
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)