Merck
74175
Supelco
2-Nitro-p-phenylendiamin
analytical standard
Synonym(e):
1,4-Diamino-2-nitro-benzol, 2-Nitro-1,4-Phenylendiamin
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3(NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
Beilstein:
2210195
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
InChIKey
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)