Merck
69114
Supelco
Dibutylitaconat
analytical standard
Synonym(e):
2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
276.8 °F
Flammpunkt (°C)
136 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)