Merck
69085
Supelco
Di(ethylenglycol)dibenzoat
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CO2CH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
InChIKey
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)